Documentos clave
GF04956598
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
CA006101
About This Item
UNSPSC Code:
12141503
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 049-565-98
weight
200 g
max. lump size
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Water-react 2
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF04956598-1EA4061821114020