Documentos clave
GF04691886
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), sphere, diam. 12.7 mm, weight 10 pcs
Sinónimos:
OX306850
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 046-918-86
diam.
12.7 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF04691886-1EA4061825082585