GF04143518
Aluminum
foam, thickness 3.2 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.2 g/cm3
Sinónimos:
AL003803
About This Item
Productos recomendados
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 041-435-18
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size
300 × 300 mm
thickness
3.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.2 g/cm3
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)