GF04067197
Copper
mesh, nominal aperture 0.18 mm, size 150 × 150 mm, wire diameter 0.14 mm
Sinónimos:
CU008705
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 040-671-97
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
nominal aperture
0.18 mm
size
150 × 150 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)