GF04024707
Polypropylene
(PP), rod, diam. 150 mm, L 500 mm
Sinónimos:
PP307990
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 040-247-07
L
500 mm
diam.
150 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)