GF03194995
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 5 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PD006012
About This Item
Productos recomendados
assay
99.95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 031-949-95
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
weight
5 g
max. part. size
150 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)