Documentos clave
GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
TI010301
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 030-570-05
L
0.2 m
coil width
12 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF03057005-1EA4061821143631