Documentos clave
GF02792684
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 200 m, temper hard
Sinónimos:
AB245120
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 027-926-84
L
200 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)