GF02737852
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 150 x 150mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE040310
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 027-378-52
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF02737852-1EA | 4061825417905 |
GF02737852-2EA | 4061829959692 |
GF02737852-5EA | 4061831010732 |