GF01083642
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.18mm, L 200 mm, wall thickness 0.02 mm
Sinónimos:
IM307013
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 010-836-42
L
200 mm
wall thickness
0.02 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)