Documentos clave
GF00767987
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
ET301400
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 007-679-87
L
0.5 m
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF00767987-1EA4061825081892