DWKBDD336P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 500 mL
Sinónimos:
BDD336P
About This Item
Productos recomendados
material
polymethylpentene
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Azlon
storage condition
room temperature
capacity
500 mL
Categorías relacionadas
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Features and Benefits
Autoclavable to 150°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)