Merck
D222607
Sigma-Aldrich
4-Dodecylresorcinol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
InChI key
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2