CDS010268
2-amino-2-pyridin-3-yl-ethanol
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
NC(CO)c1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2O/c8-7(5-10)6-2-1-3-9-4-6/h1-4,7,10H,5,8H2
InChI key
RTBSTLCUXKGLPI-UHFFFAOYSA-N