C011
cis-2-Methyl-5-trimethylammoniummethyl-1,3-oxathiolane iodide
Sinónimos:
OXA-22
About This Item
Productos recomendados
color
yellow
solubility
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES string
[I-].C[C@H]1O[C@H](CS1)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-7-10-8(6-11-7)5-9(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-;/m0./s1
InChI key
TWNAKQKXXMGYQT-WSZWBAFRSA-M
Gene Information
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)