BR704536
BRAND® filling tube
for seripettor®, L 250 mm
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
description
autoclavable for sterile applications
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 704536
L
250 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)