B85900
1-Butanol
99%
Sinónimos:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
117.7 °C
Productos recomendados
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?