Merck
B4201
Sigma-Aldrich
1,2,3-Benzenetricarboxylic acid hydrate
98%
Sinónimos:
Hemimellitic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(CO2H)3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
crystals
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6.H2O/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H2
InChI key
DYDNZUYNRZENMU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)