Merck
A61004
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propylamine
95%
Sinónimos:
2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxyisopropylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
95%
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1