A35607
3-Allylrhodanine
99%
Sinónimos:
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
InChI key
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)