927732
C5 Lenalidomide-difluoroPEG1-C4-piperazine Hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
2-(2,2-Difluoro-3-(4-(piperazin-1-yl)butoxy)propoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide Hydrochloride
About This Item
ligand
C5 Lenalidomide
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCC(F)(F)COCCCCN4CCNCC4)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C26H35F2N5O6.ClH/c27-26(28,16-38-12-2-1-9-32-10-7-29-8-11-32)17-39-15-23(35)30-19-3-4-20-18(13-19)14-33(25(20)37)21-5-6-22(34)31-24(21)36;/h3-4,13,21,29H,1-2,5-12,14-17H2,(H,30,35)(H,31,34,36);1H
InChI key
NWCOGWMYGNQKPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Targeted Protein Degradation
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Blood
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)