920363
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
Sinónimos:
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
SMILES string
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI key
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)