907693
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2H613CHCH2CHO
Peso molecular:
89.11
UNSPSC Code:
12352005
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+3
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
23.0 °F
flash_point_c
-5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)