901422
Poly(N-isopropylacrylamide)
average Mn 85,000
Sinónimos:
NIPAM polymer, PNIPAM, PolyNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Productos recomendados
form
crystals
mol wt
Mn 60,000-110,000 Da by MALLS (GPC)
average Mn 85,000
color
white to off-white
mp
96 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)