Merck
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Sinónimos:
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
functional group
amine
piperidine
Boc
Categorías relacionadas
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)