Documentos clave
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Sinónimos:
PLGA
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
granular
feed ratio
lactide:glycolide 65:35
viscosity
0.6 dL/g
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.