808563
Glyceryl tri(octanoate-1,2,3,4-13C4)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C]([13C][13C][13C]CCCC)OCC(O[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O)CO[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O
InChI
1S/C27H32O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-12,22-23H2,1-3H3/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,26+1,27+1
InChI key
WOPOIFUUEQBYDP-IZOVDCKGSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)