Documentos clave
808059
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in hexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
form
nanowires
concentration
~5 mg/mL in hexane
diam. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1