Merck
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Sinónimos:
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Quality Level
form
powder
mp
40-46 °C
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)