802824
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
Sinónimos:
BNNT
About This Item
Productos recomendados
form
nanotubes
powder
Quality Level
composition
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
avg. diam.
5 nm , nanotube
diam.
5 nm ± 2 nm
SMILES string
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
802824-1G | |
802824-250MG | 4061833243497 |