798835
[Ru(phd)3](PF6)2
Sinónimos:
Tris(1,10-phenanthroline-5,6-dione)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI key
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)