776092
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Sinónimos:
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChI key
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)