774472
Ethyl 2-(4-methoxyphenylcarbonothioylthio)acetate
99%
Sinónimos:
2-[(4-Methoxyphenylthioxomethyl)thio]ethanoic acid ethyl ester, CTA, RAFT dithiobenzoate
About This Item
assay
99%
form
liquid
mp
30-35 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CSC(=S)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C12H14O3S2/c1-3-15-11(13)8-17-12(16)9-4-6-10(14-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
YZSCQGUNDFCXBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)