Merck
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
SMILES string
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
321.8 °F
flash_point_c
161 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)