Merck
762695
Sigma-Aldrich
1H-Indene-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
mp
57-77 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
InChI key
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)