Merck
76024
Sigma-Aldrich
Z-β-Homotrp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nin-Boc-Nβ-Z-L-β-homotryptophan, Nβ-Z-Nin-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
452.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Z-β-Homotrp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-15-18(20-11-7-8-12-21(20)27)13-19(14-22(28)29)26-23(30)32-16-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,15,19H,13-14,16H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
XNBWRJZBFHEDMH-IBGZPJMESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)