Merck
744735
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
Sinónimos:
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98.0-102.0% (AT)
form
powder
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Moss, R.A., et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)