Merck
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
165-175 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)