738824
Adipoyl-L-carnitine-(methyl -13C, d3) hydrochloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16;/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18);1H/t10-;/m1./s1/i1+1D3;
InChI key
PADCLTMMXAFSNV-ZUUSVVFBSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)