Merck
737003
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
Sinónimos:
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
135.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
135-140 °C
SMILES string
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)