734845
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
209-214 °C
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChI key
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)