733709
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Sinónimos:
DIBAL-D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
liquid
concentration
0.7 M in toluene
density
0.851 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
InChI key
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
General description
Application
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?