Merck
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
262.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
core: silicon
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.511
density
0.984 g/mL at 25 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
InChI key
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)