722197
Methyl thiocyanate
97%
Sinónimos:
Thiocyanic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiocyanate
thioether
SMILES string
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
InChI key
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
109.9 °F - closed cup
flash_point_c
43.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?