716251
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H28BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
InChI key
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester is a boronic ester that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?