715476
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
167-172 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
InChI key
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?