714380
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
99-104 °C
functional group
amine
fluoro
SMILES string
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
InChI key
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)