Merck
713430
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Beilstein/REAXYS Number:
1621
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0%
form
crystals
SMILES string
Cc1c[nH]nc1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
713430-500MG4061832844367