Merck
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
Sinónimos:
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
1281202
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥95.0%
functional group
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI key
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)