Merck
706140
Sigma-Aldrich
4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22BNO3
Peso molecular:
323.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
209-214 °C
functional group
amide
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
InChI key
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)